Learn More
Horst™ Cinta calefactora, silicona, alta temperatura
Código de producto. 10220732
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
5,0 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10220732 5,0 m cada uno
1 options
Código de producto. 10220732 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.33€
    375.00€ / paquete de 1
    Ahorro 129.33€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Cinta calefactora flexible y resistente con buena transferencia de calor y alta salida.
  • Flexible.
  • Resistente.
  • Buena transferencia de calor.
  • Alta salida de calor específica.
  • Cuatro conductores de calefacción paralelos integrados en un revestimiento de silicona.
  • Cada conductor de calefacción está aislado eléctricamente con PTFE y tiene una malla protectora metálica.
Especificaciones
Descripción Radio de curvatura: 20 mm, grosor: 5 mm
Longitud (métrico) 5,0 m
Tensión 230 V nominal
Material Silicona, cobre y chapado en níquel
Longitud del cable de alimentación (métrico) 1,5 m
Vataje 500 W
Anchura (métrico) 24 mm
Temperatura (métrico) 200 °C (nominal)