Learn More
Horst™ Cinta calefactora con trenzado exterior de acero inoxidable
Código de producto. 10178541
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10178541 1,5 m cada uno
1 options
Código de producto. 10178541 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.90€
    180.00€ / paquete de 1
    Ahorro 64.90€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Aislamiento múltiple eléctrico con fibra de vidrio y trenzado protector.
  • Aislamiento múltiple eléctrico con fibra de vidrio.
  • Trenzado exterior protector.
Especificaciones
Longitud (métrico) 1,5 m
Material de revestimiento Fibra de vidrio, acero inoxidable
Temperatura (métrico) 350 °C (nominal)