Learn More
Cole-Parmer™ Manta de calentamiento/agitación serie SHM-200
Descripción
Includes a built-in energy regulator with indicator lamps for power and heater operation. Electrothermal™ EMA Series Controlled Sitrring Electromantle incorporates a grounded earth screen and double fuses for added safety. Larger capacity products have multiple heating elements, enabling a more even and directed transfer of heat.
- Agitación bidireccional con función de captura automática de la barra agitadora.
- El cartucho aislante térmico proporciona la máxima transferencia de calor.
- La carcasa de polipropileno resistente a los productos químicos es ''segura al tacto''.
- Remueve la muestra mientras la calientas a 450 °C (842 °F).
- Estas duraderas mantas de agitación/calentamiento cuentan con un agitador magnético bidireccional con velocidades de hasta 520 rpm.
- Una función de «recaptura automática» reactiva la agitación si se interrumpe o se pierde por cualquier motivo.
- Un controlador de potencia incorporado con marcas de dial del 1 al 10 ofrece una gran repetibilidad.
- Dos luces de colores indican ''encendido'' y ''calentamiento''
- El elemento calefactor en espiral reemplazable suspendido dentro de un cartucho aislante térmico proporciona máxima transferencia y soporte de calor.
- Las ranuras de ventilación únicas y el aislamiento de fibra cerámica mantienen fresco el exterior de polipropileno resistente a los químicos incluso durante su uso.
- Una pantalla de tierra de seguridad y fusibles dobles brindan seguridad adicional.
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Capacidad | 100 mL (3,4 oz) |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 260 x 175 x 133 mm |
| Tensión | 230 V |
| Material | Caja exterior de polipropileno |
| Detalles de la fuente de alimentación | Enchufe para Reino Unido y UE |
| Vataje | 80 W |
| Peso con embalaje (métrico) | 1,73kg |
| Tipo de producto | Mantas térmicas con agitación |
| Mostrar más |