Learn More
Cole-Parmer™ Manta de calentamiento/agitación serie SHM-200
Código de producto. 10402970
Change view
Click to view available options
Capacidad:
100 mL (3,4 oz)
1000 mL (33,8 oz)
2000 mL (67,6 oz)
250 mL (8,5 oz)
50 mL (1,7 oz)
500 ml (17 onzas)
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tensión unitSize
10402970 2000 mL (67,6 oz) 230 V cada uno
11562674 50 mL (1,7 oz) 230 V cada uno
11718372 100 mL (3,4 oz) 230 V cada uno
11728372 250 mL (8,5 oz) 230 V cada uno
11718382 500 ml (17 onzas) 230 V cada uno
10216524 1000 mL (33,8 oz) 230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10402970 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0464155
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La manta agitadora/calefactora serie SHM-200 proporciona potentes velocidades de agitación de hasta 520 rpm y calentamiento de hasta 450 °C.
  • Agitación bidireccional con función de captura automática de la barra agitadora.
  • El cartucho aislante térmico proporciona la máxima transferencia de calor.
  • La carcasa de polipropileno resistente a los productos químicos es ''segura al tacto''.
  • Remueve la muestra mientras la calientas a 450 °C (842 °F).
  • Estas duraderas mantas de agitación/calentamiento cuentan con un agitador magnético bidireccional con velocidades de hasta 520 rpm.
  • Una función de «recaptura automática» reactiva la agitación si se interrumpe o se pierde por cualquier motivo.
  • Un controlador de potencia incorporado con marcas de dial del 1 al 10 ofrece una gran repetibilidad.
  • Dos luces de colores indican ''encendido'' y ''calentamiento''
  • El elemento calefactor en espiral reemplazable suspendido dentro de un cartucho aislante térmico proporciona máxima transferencia y soporte de calor.
  • Las ranuras de ventilación únicas y el aislamiento de fibra cerámica mantienen fresco el exterior de polipropileno resistente a los químicos incluso durante su uso.
  • Una pantalla de tierra de seguridad y fusibles dobles brindan seguridad adicional.
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad 2000 mL (67,6 oz)
Capacidad (métrico) 2000 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 350 x 197 mm
Tensión 230 V
Modelo 450 °C
Material Caja exterior de polipropileno
Detalles de la fuente de alimentación Enchufe para Reino Unido y UE
Vataje 520 W
Peso con embalaje (métrico) 5,68kg
Tipo de producto Mantas térmicas con agitación
Capacidad (imperial) 67,6 oz
Frecuencia 50/60 Hz