Learn More
Witeg™ Mantas calefactoras
Código de producto. 15715848
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
100 mm
Código de producto. Fondo (métrico)
15715848 100 mm
1 options
Código de producto. 15715848 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor DH.WHM12035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    588.50€
    488.91€ / paquete de 1
    Ahorro 99.59€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Para utilizar con matraces o vasos de precipitados redondos.
  • Disponible para una variedad de capacidades de vasos/matraces
  • 100° rango de temperatura °de hasta 450 C
  • Elemento calefactor de níquel-cromo
  • Tipo de bobina: resistente al ácido, larga vida útil.
  • Controlador de temperatura incorporado o controlador externo, según modelo
  • Certificado CE y número de serie único para rastreo
  • 2 barras agitadoras incluidas con algunos modelos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de controlador Integrado
Controlador Controlador de temperatura.
Diámetro (métrico) 270 mm
Capacidad (métrico) 2000 mL
Fondo (métrico) 100 mm
Para utilizar con Matraces redondos de 2000 ml, Duran y lwaki
Altura (métrico) 200 mm
Incluye 2 barras agitadoras
Vataje 450 W
Tipo de producto Manta calefactora
Tipo de recipiente Matraces redondos
Temperatura (métrico) 100 °C a 450 °C