Learn More
Bibby Scientific™ Elemento de repuesto de la manta térmica
Código de producto. 11708412
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11708412 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11708412 Proveedor Bibby Scientific™ N.º de proveedor 0301215
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con Serie EM de 50 ml
Tensión 230 V
Vataje 60 W
Tipo de producto Elemento de repuesto de la manta térmica
Frecuencia 50/60 Hz