Learn More
Medline Scientific™ Manta térmica controlada por Medline (20 000 ml)
Código de producto. 11950319
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11950319 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 11950319 Proveedor Medline Scientific™ N.º de proveedor E109N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    1624.23€ / paquete de 1
    Ahorro 50.77€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Manta térmica multiusos regulada por energía. La manta térmica controlada por Medline (20 000 ml) Scientific™ dispone de un sistema bipolar proporcional al tiempo para un control estable de la calefacción.
  • Regulado por energía
  • Riesgo de sobrecalentamiento reducido
  • Controlador de dial para un ajuste preciso de la temperatura
  • Soporte de varilla de retorta integrado
Especificaciones
Capacidad 20,000mL
Capacidad (métrico) 20 L
Tensión 220 V
Requisitos eléctricos 220 V, de 50 a 60 Hz
Material Acero con revestimiento resistente a productos químicos
Material de revestimiento Polvo de sílice moldeado
Vataje 1800 W
Temperatura (métrico) 450 °C