Learn More
JULABO™ Baño de circulación de inmersión de calentamiento, CORIO™ CD
BIOPHARMA
Código de producto. 15400572
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
15/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15400572 15/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 15400572 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9012000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    1028.00€ / paquete de 1
    Ahorro 232.00€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Baño de circulación de inmersión de calentamiento silencioso, fácil de operar y preciso, capaz de montarse en cualquier deósito de baño de hasta 50 l. El baño de circulación de inmersión de calentamiento CORIO™ CD Julabo™ puede equiparse con u
  • Control preciso de la temperatura
  • Para aplicaciones internas y externas (accesorios necesarios)
  • Para depósitos de baño con un volumen de llenado máximo de 50 l
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Fácil manejo.
  • Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
  • Conexión USB
  • Clase III (FL) según DIN 12876-1
  • Ideal para una gran variedad de aplicaciones en química, farmacéutica, medicina, por ejemplo, aplicaciones de temperatura para muestras, análisis, pruebas de materiales, etc.
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Descripción Profundidad de inmersión: 6,53in
Caudal 15/ l/min
Intervalo de temperatura De 20 °C a 150 °C
Pantalla LED
Capacidad calorífica 2 kW
Presión máxima 0,35 bar
Modelo CORIO CD
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16 × 13,2 × 36,2 cm
Peso (imperial) 5,8 lb.
Peso (métrico) 2,6 kg
Vataje 1 kW