Learn More
JULABO™ Baño de circulación de inmersión de calentamiento, CORIO™ C
BIOPHARMA
Código de producto. 15400552
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De 20 °C a 100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
15400552 De 20 °C a 100 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15400552 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1041.01€
    888.00€ / paquete de 1
    Ahorro 153.01€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Baño de circulación de inmersión de calentamiento silencioso, fácil de operar y preciso que se monta en cualquier depósito de baño de hasta 30 l. La abrazadera para baño se incluye en el suministro y facilita el montaje del baño de circulación en cualquie
  • Control preciso de la temperatura
  • Para aplicaciones estándar internas
  • Para depósitos de baño con un volumen de llenado máximo de 30 l
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Fácil manejo.
  • Clase I (NFL) según DIN 12876-1
  • Ideal para una gran variedad de aplicaciones en química, farmacéutica, medicina, por ejemplo, aplicaciones de temperatura para muestras, análisis, pruebas de materiales, etc.
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Descripción Profundidad de inmersión: 6,53in
Caudal 6/ l/min
Intervalo de temperatura De 20 °C a 100 °C
Pantalla LED
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye Abrazadera de fijación de la bañera
Presión máxima 0,1 bar
Modelo CORIO C
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16 × 13,2 × 36,2 cm
Peso (imperial) 4,19 lb.
Peso (métrico) 1,9 kg
Vataje 1 kW
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.