Learn More
Horst™ Manguera de calefacción
Tekniske data
Tekniske data
| Diámetro (métrico) | 4mm |
| Longitud (métrico) | 1300 mm |
| Tipo de producto | Manguera de calefacción |
| Temperatura (métrico) | 200 °C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?