Learn More
Bibby Scientific™ Elemento de calentamiento para Soxhlet
Código de producto. 11826215
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11826215 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11826215 Proveedor Bibby Scientific™ N.º de proveedor REME0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.60€
    196.00€ / paquete de 1
    Ahorro 25.60€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Elemento de calefacción Bibby Scientific para Soxhlet, capacidad: 250 ml, para uso con: Extractor Soxhlet de repuesto
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Para utilizar con Extractor Soxhlet de repuesto
Tipo de producto Elemento de calentamiento