Learn More
Fistreem International™ Elemento calefactor, Calypso Ultrapure Agua quieta
Código de producto. 13196020
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Modelo de 2 litros
Modelo de 4 litros
Tensión:
220 V
240 V
Vataje:
0,9 kW
1,5 kW
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tensión Vataje Tamaño de la unidad
13196020 Modelo de 4 litros 220 V 1,5 kW cada uno
13156020 Modelo de 2 litros 220 V 0,9 kW cada uno
13146020 Modelo de 2 litros 240 V 0,9 kW cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13196020 Proveedor Fistreem International™ N.º de proveedor WCA706.HEJ.4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    294.30€ / paquete de 1
    Ahorro 9.70€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Elemento calefactor de repuesto adecuado para el destilador Calypso de precio económico y demanda modesta. Fistreem International™ Elemento calefactor, Calypso Ultrapure El destilador de agua está protegido mediante una función de corte por alta temperatura.
  • Un corte de alta temperatura protege los calentadores en caso de falla del agua mientras que la seguridad del operador está garantizada mediante cristalería totalmente cerrada.
  • El alambique Calypso es económico y está disponible con caudales de 2 L/h o 4 L/h.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Modelo de 4 litros
Tipo Elemento de calefactor
Para utilizar con (aplicación) Calipso Ultrapure Agua quieta
Tensión 220 V
Vataje 1,5 kW