Learn More
Bibby Scientific™ Elemento calefactor Electrothermal™
Código de producto. 11517497
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11517497 100 ml cada uno
11527547 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11517497 Proveedor Bibby Scientific™ N.º de proveedor 1008661
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Elementos calefactores de repuesto para baños de aire Soxhlet. Los elementos calefactores Electrothermal™ Bibby Scientific™ están disponibles para matraces de 100 ml y 500 ml de capacidad.
  • Elementos calefactores de repuesto para baños de aire Soxhlet.
  • Disponible en capacidades de 100 ml y 500 ml
  • Elementos calefactores de repuesto para baños de aire Soxhlet.
  • Disponible en capacidades de 100 ml y 500 ml
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Para utilizar con Extractor Soxhlet de repuesto
Tipo de producto Elemento de calentamiento