Learn More
Fisherbrand™ Agitador de tamaño reducido con calefacción/refrigeración para PCR
Código de producto. 15574070 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 150 a 1200 rpm (placa de PCR)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
15574070 De 150 a 1200 rpm (placa de PCR) cada uno
1 options
Código de producto. 15574070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3200.00€
    2940.00€ / paquete de 1
    Ahorro 260.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Includes
Bloque de PCR, tapa de policarbonato
Ideal para hacer análisis en un entorno estable y controlado, con una placa para PCR lista para usar sin necesidad de accesorios adicionales
  • Control por microprocesador: el control por microprocesador de velocidad variable proporciona una acción de agitación coherente y uniforme. El microprocesador mostrará el último valor prefijado y se reiniciará si se interrumpe el suministro eléctrico.
  • Controlador de temperatura por PID: mantiene un control preciso de la temperatura de 10 °C por debajo de la temperatura ambiente a 65 °C. Los controles son fáciles de usar y permiten a los usuarios ajustar la temperatura con incrementos de 1 °C.
  • Unidad triple excéntrica: los rodamientos de bolas con lubricación permanente y el motor de CC sin escobillas ni mantenimiento proporcionan un servicio fiable y un funcionamiento continuo.
  • Pantalla LED: los controles del panel táctil con pantallas LED independientes y fáciles de leer para la temperatura, la velocidad y el tiempo permiten al operador ver todos los ajustes a la vez. Ofrece resultados precisos y repetibles cada vez, y es visible de una mesa de laboratorio a otra. El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, si se programa a un límite definido por el usuario, apagará la unidad cuando el tiempo llegue a cero. La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
  • Modo de calibración de temperatura: permite al usuario calibrar la unidad a un dispositivo de temperatura externo
  • Aplicaciones: ELISA, análisis de la actividad enzimática, corte de enzimas, ligadura de ADN y PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 0,12 in (3 mm)
Intervalo de velocidad De 150 a 1200 rpm (placa de PCR)
Requisitos eléctricos 230 V, 1 A, 450 W, tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente -10° hasta 95 °C (temperatura mínima posible: 5 °C)
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Material Plataforma de aluminio
Dimensiones interiores (F x An x Al) 278 x 222 x 155 mm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 7 x 5,5 in (180 x 140 mm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 415 x 293 x 308 mm
Alarmas Acústicas y visuales
Pantalla LED
Incluye Bloque de PCR, tapa de policarbonato
Intervalo del temporizador De 1 s a 9999 min
Garantía y oferta de servicio 2 años