Learn More
Electrothermal™ Sondas de temperatura del controlador de calentamiento
Código de producto. 11544098 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura máxima (métrico):
400 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura máxima (métrico) Tamaño de la unidad
11544098 400 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11544098 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 9996503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    418.13€ / paquete de 1
    Ahorro 77.87€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Elija la sonda de temperatura adecuada para el modelo de Controlador de calentamiento digital electrotérmico (se vende por separado)
  • Sondas de temperatura
  • Adecuado para usar con controladores de calentamiento digital electrotérmicos
  • El controlador se vende por separado
Especificaciones
Temperatura máxima (imperial) 752 °F
Temperatura máxima (métrico) 400 °C
Tipos de sensores Sonda PT100
Descripción Clase A
Tipo Sonda de temperatura
Para utilizar con (aplicación) Controlador digital MC810B