Learn More
Horst™ Cable calefactor, hilo de cuarzo, resistencia a altas temperaturas
Código de producto. 10230542
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
370 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10230542 370 m cada uno
1 options
Código de producto. 10230542 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 21002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.82€
    171.50€ / paquete de 1
    Ahorro 61.32€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Altas temperaturas, pequeños radios de bobinado, alta velocidad de potencia.
  • Flexible.
  • Resistencia a altas temperaturas.
  • Altas velocidades de potencia por metro.
  • Aislamiento de hilo de cuarzo.
  • Pequeños radios de bobinado.
Especificaciones
Descripción Radio de curvatura: 10 mm, grosor: 5 mm
Longitud (métrico) 370 m
Tensión 230 V nominal
Material Hilo de cuarzo
Longitud del cable de alimentación (métrico) 1,5 m
Vataje 2,1 W
Anchura (métrico) Entre 3,5 y 4,5 mm
Temperatura (métrico) 900 °C (nominal)