Learn More
Heidolph™ Baños de calentamiento
Código de producto. 10059090 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Baño de calentamiento
Capacidad (métrico):
1 l
4 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Capacidad (métrico) unitSize
10059090 Baño de calentamiento 1 l cada uno
10739551 Baño de calentamiento 4 l cada uno
2 options
Código de producto. 10059090
Marca: Heidolph™ 5049300000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este baño de aluminio para una transferencia de calor superior viene con dos asas de seguridad aisladas y un borde de seguridad para fijar el montaje en la placa calefactora.
  • Baño de calentamiento de 1 l para aceite
  • Baño de aceite Heidolph para aceite hasta 250 °C 
  • Baño de aluminio para una transferencia de calor superior
  • Incluye dos asas de seguridad aisladas y un borde de seguridad para fijar el montaje en la placa calefactora
  • Temperatura máxima de 250 °C
  • Accesorio para agitadores magnéticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 l
Para utilizar con (equipo) petróleo, aceite
Tipo Baño de calentamiento