Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla para recipientes para orina de alambre con revestimiento de HDPE, 58 mm de diámetro, formato 6 x 4, azul
Código de producto. 15371762 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Recipientes para muestras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15371762 Recipientes para muestras cada uno
1 options
Código de producto. 15371762 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS120091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    49.94€ / paquete de 1
    Ahorro 4.16€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
La gradilla de alambre con revestimiento de HDPE es una gradilla duradera para el transporte o la manipulación de muestras.
La gradilla de alambre con revestimiento de HDPE es una gradilla duradera para el transporte o la manipulación de muestras.
  • Gradillas de alambre de acero con revestimiento de HDPE y resistentes a productos químicos
  • 24 pocillos / matriz de tubos de 6 x 4
  • Esterilizable en autoclave
  • Ideal para recipientes para orina de hasta 58 mm de diámetro.
  • Fondo ranurado
  • Soporte inferior de malla
Especificaciones
Divisores de células Sí
Certificaciones/conformidad Ning.
Declaraciones de limpieza Ning.
Descripción Gradilla para recipientes para orina de alambre con revestimiento de HDPE, 58 mm de diámetro, formato 6 x 4, azul
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Recipientes para muestras
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 1
Forma Rectángulo
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Muestras
Para utilizar con (equipo) Para recipientes para orina de hasta 58 mm de diámetro.
Modelo HS120091
N.º de gradillas 1
N.º por caja 12/Cs.
Cantidad 1 unidad
Tamaño 39,3 x 26,2 x 5 cm
Dimensiones (L x An) 15,5 x 10,3 pulg.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,5 x 10,3 x 2 pulg
Longitud (métrico) 39,3 cm
Longitud (imperial) 15,5 in
Anchura (imperial) 10,3 in
Altura (imperial) 2 in
Diámetro del pocillo (métrico) 58 mm
Peso (imperial) 1,65 lb
Peso (métrico) 0,74 kg
Incluye Gradilla
Tipo de producto Gradilla para recogida de muestras y de sangre
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 5 cm
matriz, red, conjunto 4 x 6
Anchura (métrico) 26,2 cm