Learn More
Heathrow Scientific™ Bandeja de recogida de sangre Totemax™
Código de producto. 16340676 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Rojo
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16340676 Azul cada uno
16350676 Rojo cada uno
16360676 Rosa cada uno
16370676 Morado cada uno
16380676 Verde cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16340676 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS120021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.50€
    50.70€ / paquete de 1
    Ahorro 9.80€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El diseño exclusivo de la bandeja de recogida de sangre Totemax™ y la función de gancho patentada de la bandeja de flebotomía permiten que la bandeja esté en o sobre la mayoría de las barandillas de la cama, los estribos y las barandillas fuera de u
  • Fabricado con HDPE de grado alimentario para un diseño duradero y no rompible
  • El diseño de bandeja profunda ayuda a reducir los derrames
  • Los ganchos se bloquean en su lugar cuando no se utilizan
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 in)
Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras y sangre
Altura (imperial) 11 in
Altura (métrico) 27,9mm
Longitud (imperial) 17 in
Longitud (métrico) 43,2mm
Tamaño 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 pulg)
Peso (métrico) 27,9mm
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 27,9mm
Material Resina de HDPE
Tipo de producto Bandeja de recogida de sangre