Learn More
Heathrow Scientific™ Bandeja de recolección de sangre con 60 posiciones
Código de producto. 16350726 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Pocillo de 17 mm, rack para tubos de 60 posiciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
16350726 Pocillo de 17 mm, rack para tubos de 60 posiciones cada uno
1 options
Código de producto. 16350726 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS120261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.50€
    80.06€ / paquete de 1
    Ahorro 15.44€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La bandeja de recogida de sangre es ligera, resistente para la organización. Organice sus suministros de flebotomía, terapia intravenosa o inserción de catéteres con esta bandeja de transporte espaciosa, robusta y fácil de limpiar.
  • Personalice los compartimentos para adaptarlos a sus necesidades personales con los divisores suministrados
  • Mango de agarre cómodo probado para soportar hasta 10 kg
  • Construcción ABS ligera y fácil de limpiar
  • Incluye un pocillo de 17 mm, un rack para tubos de 60 posiciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 419 x 311 x 85 mm (16,4 x 12,2 x 3,3 in)
Dimensiones (L x An) 16,4 x 12,2 pulg.
Para utilizar con (aplicación) Toma de muestras de sangre
Altura del mango (imperial) 9,4 in
Altura (imperial) 3,3 in
Altura del mango (métrico) 24,1 cm
Altura (métrico) 8,5 cm
Admite Hasta 22 libras.
Incluye Pocillo de 17 mm, rack para tubos de 60 posiciones
Longitud (imperial) 16,4 in
Longitud (métrico) 41,9 cm
N.º de lugares Personalizable
N.° de pocillos Personalizable
Tamaño 419 x 311 x 85 mm
Peso (imperial) 2,62 lb
Peso (métrico) 10,18 kg
Anchura (imperial) 12,2 in
Anchura (métrico) 31,1 cm
Material ABS
Tipo de producto Bandeja de recogida de sangre