Learn More
Labconco™ Estantes térmicos con sensores
Código de producto. 15735998 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Para utilizar con (aplicación):
Secador de bandeja para grandes volúmenes
Secador de bandeja pequeña
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
15735998 230 V Secador de bandeja pequeña cada uno
15864105 230 V Secador de bandeja para grandes volúmenes cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15735998 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 730152010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00€
    1380.84€ / paquete de 1
    Ahorro 284.16€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
1 estante, 1 sonda de temperatura
Requires
Liofilizador FreeZone, secador de bandeja FreeZone
Se utiliza para controlar la temperatura de la muestra o del estante
  • FreeZone Los secadores de bandejas grandes y pequeñas incluyen tres y pueden acomodar dos estantes calentados adicionales con sensores.
  • El sensor, incluido con la estantería con calefacción, puede usarse para controlar la temperatura de la muestra o del estante
  • Los estantes para secadores de bandejas a granel miden 32,2 cm de ancho x 43,2 cm de profundidad (12,7 x 17 in). cada. Los estantes para secadores de bandejas pequeñas miden 26,9 cm de ancho x 30,5 cm de profundidad (10,6 x 12,0 in). Unidad
  • Estante de acero inoxidable con calentador de 200w y sonda sensora.
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo Estante térmico
Intervalo de temperatura (métrico) +60 °C
Material Acero
Para utilizar con (aplicación) Secador de bandeja pequeña
Incluye 1 estante, 1 sonda de temperatura
Fondo (imperial) 17 pulg
Fondo (métrico) 43,1 cm
Anchura (imperial) 17 in
Anchura (métrico) 43,1 cm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Peso con embalaje (imperial) 15 lb
Peso con embalaje (métrico) 6,80 kg