Learn More
Labconco™ Estante calefactado con sensor, secador de bandeja para grandes volúmenes
Shop All Labconco Corporation ProductsDescription
- El calentador de 200 vatios garantiza un calentamiento eficaz de −20 °C a 60 °C.
- Un microprocesador en el secador de bandeja para grandes volúmenes mantiene la temperatura del sistema dentro de los 3 °C del punto de ajuste.
- Los secadores de bandejas a granel FreeZone™ incluyen tres y pueden acomodar dos estantes con calefacción adicionales con sensores.
Specifications
Specifications
| Tipo | Estante |
| Para utilizar con (equipo) | Secadores de bandeja para grandes volúmenes Labconco™ FreeZone™ |
| Fondo (imperial) | 16,6 in |
| Fondo (métrico) | 42,2 cm |
| Anchura (imperial) | 12,7 in |
| Anchura (métrico) | 32,1 cm |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Peso con embalaje (imperial) | 5 lb |
| Peso con embalaje (métrico) | 2,3 kg |