Learn More
Labconco™ Estantes calentados para productos, pequeños
Código de producto. 10286433 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras de secado
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10286433 Cámaras de secado paquete de 3
1 options
Código de producto. 10286433 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7509201
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los estantes calentados para productos constan de tres estantes de aluminio con bordes de 0,63 cm (1/4 pulgada), tres varillas de soporte de acero inoxidable, nueve clips para ajustar la altura de los estantes, un transformador de baja tensión con control de calor variable a +40 °C y tres pies de caucho.
Los estantes calentados para productos constan de tres estantes de aluminio con bordes de 0,63 cm (1/4 pulgada), tres varillas de soporte de acero inoxidable, nueve clips para ajustar la altura de los estantes, un transformador de baja tensión con control de calor variable a +40 °C y tres pies de caucho. Los estantes para productos albergan muestras a granel, placas de microtitulación, viales o frascos de suero. Están diseñados para que quepan dentro de las cámaras de secado (se venden por separado).
Especificaciones
Tipo Estante térmico
Material Aluminio
Certificaciones/conformidad CE
Para utilizar con (equipo) Cámaras de secado
Tensión 0-300 V