Learn More
Labconco™ Estantes calentados para productos
Código de producto. 10443285 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
254 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10443285 254 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10443285 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7509401
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Estantes de control de calor variable para el secado de muestras de liofilización.
  • Tres estantes de aluminio con bordes de 6,35 mm
  • Tres varillas de soporte de acero inoxidable
  • Nueve clips para ajustar la altura de los estantes
  • Transformador de baja tensión con control de calor variable a + 40 °C
  • Tres pies de caucho
Especificaciones
Tipo Estante térmico
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 40 °C
Tamaño Grande
Diámetro (imperial) 10 pulg
Diámetro (métrico) 254 mm
Altura (imperial) 11,75 in
Altura (métrico) 298 mm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Peso con embalaje (imperial) 15,0 lb
Peso con embalaje (métrico) 6,8 kg