Learn More
Labconco™ Cámaras de estanterías de productos con calefacción
Código de producto. 15782857 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Schuko
Altura (métrico):
43,1 cm
62,4 cm
Incluye:
3 estantes y cámara transparente
5 estantes y cámara transparente
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. tipo de tapón Altura (métrico) Incluye Tensión Tamaño de la unidad
15782857 Schuko 43,1 cm 3 estantes y cámara transparente 230 V cada uno
15702867 Schuko 62,4 cm 5 estantes y cámara transparente 230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15782857 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 780801030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8975.00€
    7802.28€ / paquete de 1
    Ahorro 1172.72€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Includes
3 estantes y cámara transparente
Requires
Liofilizadores FreeZone
Permite el secado de muestras a granel, o el secado de frascos de suero, viales o microplacas. Las cámaras de estanterías de productos con calefacción Labconco son inalámbricas y extraíbles, por lo que pueden colocarse en un congelador para precongelarlas
  • Las cámaras cortas incluyen tres estantes de 10 in de diámetro y tres sondas de temperatura; Las cámaras altas incluyen cinco estantes de 10 in de diámetro y cinco sondas de temperatura.
  • Los estantes son inalámbricos y extraíbles, por lo que pueden colocarse en un congelador para precongelarlos
  • Cada estante es de altura ajustable para acomodar una amplia variedad de tamaños de muestra
  • La cámara se conecta a FreeZone Liofilizador para control y registro de temperatura de estantería desde Lyo-Works mostrar
  • La temperatura se puede ajustar desde −20 °C a 60 °C (−4 °F a 140 °F)
  • Cada cámara incluye un cilindro acrílico transparente de 12 in de diámetro, una válvula de liberación de vacío y una abertura de 8 in de diámetro para el colector en la parte inferior de la cámara.
  • Se pueden instalar condensadores de 257,05 mm (10,12 in) o 355,6 mm (14 in) de diámetro
  • Para usar con cualquier FreeZone Liofilizador excepto modelos Legacy
Compliance
Todos los modelos cumplen la norma UL 61010-1 (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 nº 61010-1 (modelos de 60 Hz), y el marcado de conformidad CE (modelos de 230V, 50 Hz).
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo Estante térmico
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Material Acero (estantes), acrílico (cámara)
Certificaciones/conformidad UL, CAN/CSA, CE
Incluye 3 estantes y cámara transparente
Fondo (imperial) 15,2 in
Fondo (métrico) 38,6 cm
Anchura (imperial) 15,2 in
Anchura (métrico) 38,6 cm
Altura (imperial) 17 in
Altura (métrico) 43,1 cm
Amperaje 2 A
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Peso con embalaje (imperial) 80 lb
Peso con embalaje (métrico) 36,29 kg