Descripción
- Las cámaras permiten secar muestras a granel o secar botellas de suero, viales o microplacas.
- Los estantes de 10 in de diámetro son inalámbricos y extraíbles para que puedan colocarse en un congelador para precongelarlos.
- La cámara se conecta a una FreeZone Liofilizador para control y registro de temperatura de la estantería desde Lyo-Works mostrar.
- Cada cámara incluye un cilindro acrílico transparente de 12 in de diámetro, una válvula de liberación de vacío, una tapa para el puerto de vacío y una abertura de 8 in de diámetro para el colector en la parte inferior de la cámara. Se adapta a condensadores de 10,12 in o 14,0 in de diámetro.
- Incluye tres estantes y tres sondas de temperatura.
- Para usar con cualquier FreeZone Liofilizador fabricado después de julio de 2017.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cámara de producto calentada |
| N.º de estantes | 5 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -20°C a +60°C |
| Material | Acrílico |
| Incluye | Válvulas |
| tipo de tapón | Todos excepto América del Norte |
| Tensión | 230 V |