Learn More
Carver™ Prensa manual de dos postes calefactada
Código de producto. 11900017
Cambiar vista
Click to view available options
Fuerza normal:
22 toneladas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fuerza normal Tamaño de la unidad
11900017 22 toneladas cada uno
1 options
Special packaging extra freight cost. Please contact us for quotation
Código de producto. 11900017 Proveedor Carver™ N.º de proveedor 4389CE.4020000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53748.69€
    16140.76€ / paquete de 1
    Ahorro 37607.93€
    69% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Special packaging extra freight cost. Please contact us for quotation
La prensa manual de dos postes calefactada Carver™ MH se utiliza para numerosas aplicaciones de preparación de muestras en los campos químicos, físicos, biológicos y mecánicos, siempre que sea necesario el prensado.
  • Placas de 23 x 23 mm
  • < 70 db (A)
  • Presión máxima de 669 bares/9709 psi
  • Carrera de cilindro de 165 mm
Especificaciones
Tipo de producto Prensa manual
Para utilizar con (aplicación) I+D, desarrollo especializado de bajo volumen, pruebas de calidad
Peso (métrico) 425 kg
Fuerza normal 22 toneladas