Learn More
Thermo Scientific™ Bandas termorretráctiles para frascos de medios de PETG Nalgene™
Código de producto. 10602064
Cambiar vista
Click to view available options
Acabado del cuello:
20-415
24-415
38-430
53B
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado del cuello Tamaño de la unidad
10602064 24-415 1000 PCS
10424553 20-415 paquete de 1000
10314533 38-430 1000 PCS
10521465 53B paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10602064 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3121600240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.76€
    130.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 21.76€
    14% Descuento
En stock
Garantice la integridad del contenido de frascos con estos cierres antimanipulación. Las bandas termorretráctiles se han estabilizado mediante gamma e incluyen una tira de abertura para una fácil extracción.
Garantice la integridad del contenido del frasco con las bandas termorretráctiles Thermo Scientific™ para frascos de medios de cultivo de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Basta con aplicar el par de torsión de aplicación recomendado para tapones Thermo Scientific Nalgene y deslizar la banda termorretráctil alrededor del tapón y del cuello del frasco. Caliente la banda para retraerla y proteger el contenido con un sello resistente a la manipulación.
  • Estabilizados mediante gamma e incluyen una «tira de abertura» para una fácil extracción.
  • Las bandas están disponibles en cuatro tamaños para combinarse con frascos para medios cuadrados de PETG Nalgene.
  • Las bandas se envasan de la siguiente forma: 1000 unidades por caja (dos bolsas con autocierre de 500 unidades).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Material PETG
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Esterilidad Non-sterile
par de torsión 25,4 cm -6,35 kg (12-17 pulg - lb)
Racores de llave dinamométrica 2195-1024
Acabado del cuello 24-415
Para utilizar con (equipo) Frasco cuadrado de PETG para medios de 60 ml
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Desechables Single-use
Tipo de producto Banda termorretráctil