Descripción
Las películas de sellado térmico proporcionan una muy buena protección contra la evaporación y la contaminación debido al sellado hermético.
Las láminas de aluminio se utilizan para placas de PP y PS. Son resistentes a los disolventes y se utilizan tanto a bajas temperaturas como para el almacenamiento a temperatura ambiente. Dependiendo de la aplicación, son pelables o perforables.
La película transparente de PE se utiliza para láminas de PP. Debido a sus buenas propiedades ópticas es adecuado para qPCR y ensayos colorimétricos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Material | Aluminio |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| adhesivo/a/s | Sellado térmico de aluminio |
| Perforable | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +120 °C |
| Fit for Purpose | Preparado para PCR |