Learn More
Brady™ Etiquetas de poliimida resistentes al calor para circuitos impresos (M6/M7)
Código de producto. 17898384 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,187 x 1 in
0,2 x 0,65 in
0,25 x 0,75 in
0,25 x 0,9 in
0,25 x 1,5 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 2 in
0,275 x 0,5 in
0,375 x 0,375 in
0,375 x 1 in
0,4 x 0,4 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
paquete de 750
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma Tamaño de la unidad
17898384 0,2 x 0,65 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 5,08 mm Rectángulo paquete de 750
17858244 0,187 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 4,75 mm Rectángulo paquete de 750
17819164 0,25 x 0,75 in M710, BMP71 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17808344 0,25 x 0,75 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17828304 0,25 x 0,9 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17858374 0,25 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Cuadrado paquete de 750
17878154 0,25 x 2 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 100
17878134 0,25 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17871659 0,275 x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,99 mm Rectángulo paquete de 750
17838754 0,375 x 1 in M710, BMP71 9,53 mm Rectángulo paquete de 500
17858254 0,375 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 9,53 mm Rectángulo paquete de 500
17878234 0,375 x 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 9,53 mm Cuadrado paquete de 500
17828154 0,4 x 0,4 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 10,16 mm Cuadrado paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17898384 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174376
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La poliimida de alta temperatura soporta entornos de soldadura por ola y múltiples lavados agresivos para el etiquetado previo al proceso de placas de circuitos impresos y componentes electrónicos.
  • El adhesivo ultraduradero está diseñado para usarse con protocolos de lavado extremos y productos químicos de limpieza, y es ideal para usar en equipos de aplicación automática.
  • El material de poliimida blanco brillante se puede imprimir por transferencia térmica.
  • Aprobado por UL, cumple con los requisitos de MIL-STD-202G, Método 215K
  • Temperatura de servicio de -°70 C a °100 C (-94 °F a 212 °F)
  • Fabricado en material de poliimida B-727
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, reconocido por UL
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliimida
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado con indicación de temperatura
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +572 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -70 °C a +300 °C
Grosor (imperial) 0,0044 in
Grosor (métrico) 0.112 mm
Dimensiones (L x An) 0,2 x 0,65 in
Longitud (imperial) 0,2 in
Anchura (imperial) 0,65 in
Anchura (métrico) 16.51 mm
Altura (métrico) 5,08 mm