Learn More
Ansell Mascarillas estériles de estilo plegada Kimtech Pure™ M3
Código de producto. 11715505
Cambiar vista
Click to view available options
Fastening Type:
Lazos
Sujeciones en las orejas
Incluye:
Lazos suaves de 7 in.
Lazos suaves de 9 in.
Sujeciones en las orejas tejidos
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fastening Type Incluye Tamaño de la unidad
11715505 Lazos Lazos suaves de 7 in. 200 PCS
15691692 Sujeciones en las orejas Sujeciones en las orejas tejidos paquete de 200
11393892 Lazos Lazos suaves de 9 in. paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11715505 Proveedor Ansell N.º de proveedor 62467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    313.43€ / paquete de 200
    Ahorro 158.57€
    33% Descuento
Incorporan una cara interna no irritante BiCoSof™ y un portaobjetivos de aluminio plegable
Las mascarillas estériles cuentan con un revestimiento interior no irritante BiCoSof™ y una pieza nariz de aluminio flexible. Disponibles con lazos para las orejas o lazos suaves.
  • Esterilizadas con radiación gamma en 10-6
  • Blancas con lazos o sujeciones suaves para las orejas
  • Capa externa de película de polietileno perforada para proporcionar protección contra la contaminación
  • La unión de poliéster y los medios de filtro de poliéster ofrecen una eficacia de filtración de bacterias del 91.9 % y una eficacia de filtración de partículas del 93.1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Fastening Type Lazos
Material Polietileno
Tamaño Estándar
Esterilidad Estéril
Modelo Plisado, 62467
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001; CE simple; upara industrial únicamente
Cleanroom Class Clase 1 (ISO 3)
Desechables Un solo uso
Eficacia de filtro 86 % (PFE), 94 % (BFE)
Incluye Lazos suaves de 7 in.
Sin látex Sí
Tamaño de poro 0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
Serie Kimtech™ M3 Estéril