Learn More
Ansell Mascarillas estériles de estilo plegada Kimtech Pure™ M3
Descripción
Las mascarillas estériles cuentan con un revestimiento interior no irritante BiCoSof™ y una pieza nariz de aluminio flexible. Disponibles con lazos para las orejas o lazos suaves.
Recomendadas para ISO Clase 3 o superior en entornos de salas limpias
- La capa externa de película de polietileno con bajo nivel de pelusas proporciona protección contra la contaminación
- Excelente filtración bacteriana y de partículas combinada con una buena transpirabilidad
- La capa interior de tejido BiCoSof™ proporciona comodidad
- Embolsado doble
- Máscaras estériles esterilizadas con radiación gamma y embolsadas individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Máscara facial para sala blanca |
| Color | Blanco |
| Fastening Type | Lazos |
| Material | SMS, polipropileno |
| Tamaño | Estándar |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | Plisado, 62494 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001; CE sencillo; solo uso industrial |
| Cleanroom Class | Clase 1 (ISO 3) |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |