Learn More
Heidolph™ Bloques calefactores
Código de producto. 10247733 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
2000 ml
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10247733 250 ml cada uno
10782224 500 ml cada uno
10483295 2000 ml cada uno
10297733 5 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10247733 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5058006700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente su rendimiento de trabajo diario de forma significativa y reduzca los tiempos totales de proceso mediante el intercambio rápido de los bloques Heat-On.
    • El intervalo de temperatura alta proporciona seguridad ilimitada para aplicaciones de hasta 260 °C.
    • El cuerpo del bloque Heat-On de aluminio cuenta con un revestimiento de PFA único que permite una resistencia química superior y muchos años de vida útil.
    • Controle la temperatura con precisión dentro del recipiente o en el termobloque gracias a un puerto de termopar que proporciona la temperatura real del bloque a su placa calefactora de la serie MR.
    • Aumente su rendimiento de trabajo diario de forma significativa y reduzca los tiempos totales de proceso mediante el intercambio rápido de los bloques Heat-On.
    • 1000 ml de agua se calienta hasta un 66 % más rápido que los baños de aceite convencionales
    • 150 ml de matraz de agua hierven en menos de 11 minutos.
    • Cada bloque Heat-On es un producto independiente que se puede colocar directamente en la placa calefactora con agitación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Para utilizar con (equipo) Para soporte de multipocillos
máx. (imperial) 500°F
Temperatura (métrico) 260°C
Tipo Bloque calefactor
Material Aluminio