Learn More
Grant Instruments™ Serpentín de enfriamiento de intercambio de calor
Código de producto. 11486487
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
OLS26
T100, TC120, TX150, TXF200
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11486487 T100, TC120, TX150, TXF200 cada uno
15345872 OLS26 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486487 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor CW5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se puede conectar a un suministro de agua fría o baño de circulación refrigerado. Serpentín de intercambio de calor de Grant Instruments™ que mantiene el baño hasta 2°°C por encima de la temperatura del refrigerante.
Se puede conectar a un suministro de agua fría o baño de circulación refrigerado.Serpentín de intercambio de calor de Grant Instruments™ que mantiene el baño hasta 2°°C por encima de la temperatura del refrigerante.
  • Serpentín de intercambio de calor de acero inoxidable que se puede conectar al suministro de agua fría o un baño de circulación refrigerado
  • Se puede utilizar para mantener una temperatura del baño de agua 2 °C por encima de la temperatura del refrigerante utilizado.
  • Compatible con OLS 26 Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) T100, TC120, TX150, TXF200
Intervalo de temperatura de 2 °C
Tipo Serpentín de intercambio de calor