Learn More
3M™ Cubrecabezas Versaflo™ serie S
Código de producto. 11785314 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11785314 Pequeño cada uno
11775314 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11785314 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000044300
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Adecuado para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco, como la fabricación de productos farmacéuticos o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior. El cubrecabezas 3M Versaflo de la serie S es compat
Adecuado para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco, como la fabricación de productos farmacéuticos o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior. Para la eliminación, los componentes del conjunto de suspensión y de la entrada de aire se puedan retirar y separar rápidamente para corrientes de residuos separadas, cuando las instalaciones así lo permitan.
  • Cubierta para la cabeza con suspensión integrada que proporciona cobertura para la cabeza y el rostro.
  • Proporciona protección para ojos y rostro según EN166 contra —salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F)— la misma clasificación de resistencia al impacto que las gafas de seguridad.
  • Fabricado con un tejido de película laminada de uso general y rentable.
  • Cubierta de cabeza de nivel de entrada para protección respiratoria con aire acondicionado.
  • No requiere montaje.
  • Listo para usar nada más sacarlo de la caja.
  • Excelente campo de visión, especialmente hacia abajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2:F:3,‎ EN 12941 TH3,‎ homologación CE,‎ EN14594 3A
Color Blanco
Material Polipropileno no tejido hilado
Tipo de producto Cubrecabeza
Tamaño Pequeño
Para utilizar con (aplicación) Gas, vapor y partículas,‎ salpicaduras de líquido,‎ partículas voladoras de baja energía/polvo
Incluye Suspensión de cabezal integrada
Material (lente) PETG
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 100 g