Learn More
BRAND™ Frascos redondos de cuello ancho de HDPE
Código de producto. 10004321 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10004321 10 l 1 PCS
10319811 5 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10004321 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 130974
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con HDPE. Frasco de cuello ancho con tapón de rosca y asa de transporte.
  • Construcción HDPE
  • Cuello ancho
  • Incluye tapón de rosca y asa de transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 l
Diámetro interior del cuello (métrico) 120 mm
Incluye Asas de transporte
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Closure Included Sí
Altura (métrico) 395 mm
Diámetro (métrico) 210 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca