Learn More
Buerkle™ Frascos para reactivos cuadrados de cuello ancho de HDPE
Código de producto. 15475574 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15475574 50 ml cada uno
15425574 100 mL cada uno
10222563 2500 mL cada uno
17250574 750 mL cada uno
15376418 250 mL cada uno
11817702 500 ml 1 PCS
15316438 1000 mL cada uno
11827702 1000 mL 6 PCS
11868301 1500 mL cada uno
15425584 4000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15475574 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03420050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.15€
    2.23€ / paquete de 1
    Ahorro 0.92€
    29% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco de reactivo de cuello ancho es especialmente adecuado para el almacenaje, el envasado, la toma de muestras, y el muestreo y transporte de gránulos y medios similares a los de pasta.
  • HDPE, transparente
  • Tapón de rosca azul de PP a prueba de manipulaciones
  • Homologación de la ONU para productos a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 28 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 x 36 x 89 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
ID de cuello (métrico) 21 mm
Peso (métrico) 0,018 kg
Anchura (métrico) 36 mm
Color del tapón Azul
Closure Included Sí
Altura (métrico) 89 mm
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca