Learn More
Buerkle™ Bidón de cuello ancho con conector roscado, HDPE
Código de producto. 10229070 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
290 x 130 x 280 mm (F x An x Al)
310 x 137 x 400 mm (F x An x Al)
365 x 165 x 485 mm (F x An x Al)
365 x 240 x 485 mm (F x An x Al)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10229070 5 l 290 x 130 x 280 mm (F x An x Al) 1 PCS
10497951 10 L 310 x 137 x 400 mm (F x An x Al) 1 PCS
10096771 20 L 365 x 165 x 485 mm (F x An x Al) cada uno
10411381 30 L 365 x 240 x 485 mm (F x An x Al) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10229070 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 04311005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente de cuello ancho con abertura de llenado extremadamente ancha (88 mm), fácil de limpiar en el interior, lo que es especialmente importante cuando se almacenan sustancias sensibles
  • La amplia abertura de llenado facilita la limpieza
  • Las asas de transporte y la tapa roscada garantizan un transporte cómodo y seguro
  • Se pueden utilizar como recipientes de sedimentación
  • Fabricados con HDPE transparente
  • Estabilización de UV
  • Hay disponibles como accesorios una graduación en litros azul autoadhesiva y llaves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1,59 gal
Capacidad (métrico) 5 l
Certificaciones/conformidad Aptos para alimentos
Tipo de tapón Rosca
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 130 x 280 mm (F x An x Al)
Para utilizar con (aplicación) Apto para su uso con productos alimenticios, transporte cómodo y seguro; se utiliza como recipiente de sedimentación.
Graduaciones Escala de litros disponible por separado
Incluye 0,75 in Conector roscado, asas de transporte, tapa de rosca.
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Ancha
Tipo de producto Bidón