Learn More
Buerkle™ Bidón de cuello ancho con conector roscado, HDPE
Product Code. 10096771 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
290 x 130 x 280 mm (F x An x Al)
310 x 137 x 400 mm (F x An x Al)
365 x 165 x 485 mm (F x An x Al)
365 x 240 x 485 mm (F x An x Al)
Unit Size:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Unit Size
10096771 20 L 365 x 165 x 485 mm (F x An x Al) cada uno
10229070 5 l 290 x 130 x 280 mm (F x An x Al) 1 PCS
10497951 10 L 310 x 137 x 400 mm (F x An x Al) 1 PCS
10411381 30 L 365 x 240 x 485 mm (F x An x Al) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10096771 Supplier Buerkle™ Supplier No. 04311020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    95.95€ / paquete de 1
    Ahorro 36.05€
    27% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Recipiente de cuello ancho con abertura de llenado extremadamente ancha (88 mm), fácil de limpiar en el interior, lo que es especialmente importante cuando se almacenan sustancias sensibles
  • La amplia abertura de llenado facilita la limpieza
  • Las asas de transporte y la tapa roscada garantizan un transporte cómodo y seguro
  • Se pueden utilizar como recipientes de sedimentación
  • Fabricados con HDPE transparente
  • Estabilización de UV
  • Hay disponibles como accesorios una graduación en litros azul autoadhesiva y llaves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad Aptos para alimentos
Tipo de tapón Rosca
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 365 x 165 x 485 mm (F x An x Al)
Para utilizar con (aplicación) Apto para su uso con productos alimenticios, transporte cómodo y seguro; se utiliza como recipiente de sedimentación.
Graduaciones Escala de litros disponible por separado
Incluye 0,75 in Conector roscado, asas de transporte, tapa de rosca.
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Ancha
Tipo de producto Bidón