Learn More
Frasco de cuello ancho de HDPE de 5 l, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeskrivelse
- Se suministra con tapón de polipropileno a prueba de manipulación
- Asa de transporte/vertido moldeada
- Sin aprobación
- Color: Transparente
Tekniske data
Tekniske data
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 1 |
| Anchura (métrico) | 170 mm |
| Altura (métrico) | 330 mm |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | A prueba de manipulación |
| Certificaciones/conformidad | Probado y certificado para cumplir las normas UN para el transporte seguro de materiales peligrosos |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?