Learn More
Buerkle™ Contenedor de residuos de cuello ancho de HDPE para la eliminación de residuos
Código de producto. 10427981 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,6 L
6 l
10 l
26 l
34 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10427981 26 l cada uno
15445554 3,6 L cada uno
10593242 6 l 1 PCS
10488331 10 l cada uno
10468222 34 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10427981 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 11050026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contenedor de residuos de cuello ancho de HDPE para la eliminación o almacenamiento de polvos, granulados y líquidos. Se pueden cerrar herméticamente y sellar. Los contenedores están homologados por la ONU para el transporte de sólidos.
  • Fabricado con HDPE
  • Resistentes a una temperatura de −20 °C a +80 °C
  • Homologación de la ONU para el transporte de sólidos 1H2/X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 26 l
Descripción Barril de residuos de boca ancha
Para utilizar con (aplicación) Indicado para la eliminación de residuos o el almacenamiento de líquidos, polvos o gránulos
Incluye Tapón
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificaciones/conformidad Homologación de la ONU para el transporte 1H2/X
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 425 mm
Diámetro (métrico) 316 mm