Learn More
Buerkle™ Recipientes de almacenamiento universales de HDPE
Código de producto. 31908700 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
40 L
60 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31908700 40 L cada uno
31908696 30 L cada uno
31908698 60 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31908700 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34180148
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Prácticos recipientes de almacenamiento con bordes de agarre cerrados para un transporte seguro de contenido líquido o que pueda verterse
  • Fabricada con HDPE de alta calidad, la tapa impresiona por su robustez, durabilidad y ajuste preciso.
  • La tapa se puede colocar fácilmente y quitarse con la misma rapidez.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Bandeja de almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (métrico) 40 L
Longitud (métrico) 400 mm
Longitud (métrico) interior 540 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Altura (métrico) 215 mm
Altura (métrico) interior 213 mm