Descripción
- A prueba de fugas
- Con la aprobación de la ONU para líquidos
- Transparente
- Tapones en forma de campana con o sin desgasificación previa solicitud
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2500 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 29 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Certificaciones/conformidad | Aprobación de la ONU para líquidos |
| Closure Included | Sí |
| Material del cierre | Polipropileno |