Learn More
Buerkle™ Frasco de HDPE de alta densidad con precinto PR con sello de PTFE
Código de producto. 11896483 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 ml
2500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11896483 1000 ml cada uno
17290564 500 mL cada uno
17200574 2500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11896483 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03041000
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
¡Este frasco reduce los costes de embalaje! Probado y aprobado por la ONU. Frasco de HDPE, a prueba de fugas, completo con cierre a prueba de manipulaciones PR con sello de PTFE. Los frascos son excelentes para el empaquetado, el muestreo, el envío de muestras, el almacenamiento y el envío a través del servicio postal.
  • A prueba de fugas
  • Con la aprobación de la ONU para líquidos
  • Transparente
  • Tapones en forma de campana con o sin desgasificación previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Transparente
Incluye Cierre a prueba de manipulación de PP con sello de PTFE
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Closure Included Sí
Altura (métrico) 212 mm