Learn More
Cole-Parmer™ Bandeja rectangular de polietileno de alta densidad
Código de producto. 15329433 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
15 x 6,5 x 4 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15329433 15 x 6,5 x 4 pulg cada uno
1 options
Código de producto. 15329433 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0671310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.85€
    70.72€ / paquete de 1
    Ahorro 7.13€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Bandeja rectangular de polietileno de alta densidad (HDPE) con borde exterior con brida que simplifica el manejo y la limpieza. Certificado por NSF, aprobado por USDA.
  • Garantía de 1 año.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Certificaciones/conformidad NSF Certificado
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15 x 6,5 x 4 pulg
Color Natural
Altura (métrico) 10,2 cm
Longitud (métrico) 38,1 cm
Material HDPE
Tipo Bandeja de uso general
Anchura (métrico) 16,5 cm
Incluye Borde exterior con brida
Longitud (imperial) 15 in
N.° por paquete 1 unidad
Altura (imperial) 4 in
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 6,5 in
Capacidad (imperial) 0,75 gal