Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradilla para tubos de ensayo en línea de HDPE
Código de producto. 10430955
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
10430955 6 cada uno
1 options
Código de producto. 10430955 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F185270000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para una alta visibilidad, esta gradilla de HDPE de 6 posiciones cuenta con dos columnas de soporte en sus extremos
  • La placa superior tiene orificios de 25 mm de diámetro; la base cuenta con los pocillos hemisféricos correspondientes
  • Incluye seis patillas verticales para el secado de tubos
  • Montaje sencillo a presión
Especificaciones
Descripción Rack para tubos de ensayo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (20 a 25 mm)
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Posiciones 6
Para utilizar con (equipo) Para tubos de ensayo de 20 a 25 mm
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (L x An) 24,1 x 7,6cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,1 x 7,6 x 9,2cm
Longitud (métrico) 24,1 cm
Diámetro de la abertura (métrico) 25 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Altura (métrico) 9,2 cm
matriz, red, conjunto 6 x 1
Anchura (métrico) 7,6 cm