Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cestillo de tamizado de HDPE
Código de producto. 11754133
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11754133 Polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 11754133 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor H167030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00€
    232.44€ / paquete de 1
    Ahorro 17.56€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Los cestillos de tamizado perforados de plástico de polietileno permiten un llenado y drenaje rápidos
  • Práctico para el lavado por lotes y el transporte de instrumental de laboratorio, así como para erl tamizado o filtrado de partículas grandes
  • Resistentes a productos químicos; resisten ácidos y álcalis
  • Resisten temperaturas de hasta 82°C (180°F)
  • Las perforaciones son de 2 mm
  • El asa de la correa se eleva 10 cm (4 pulg) por encima del borde
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Para piezas de inmersión o tamizado de partículas grandes
Intervalo de temperatura (métrico) 82 °C
Diámetro exterior (métrico) 127 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 2 mm
Incluye Asa de correa
Tipo de producto Cestillo de tamizado
Diámetro interior (métrico) 108 mm
Altura (métrico) 127 mm