Learn More
Beskrivning
- Fabricado en PP resistente con estrías de refuerzo externas
- Resistentes a la temperatura de - 40 °C a 90 °C
- De conformidad con las normas europeas
- Tapa y ruedas de transporte disponibles como accesorios
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Estuche de almacenamiento |
| Color | Gris |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | De conformidad con las normas europeas |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 567 x 367 x 416 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x 400 x 420 mm |
| Altura (métrico) | 420 mm |
| Altura (métrico) interior | 416 mm |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Longitud (métrico) interior | 567 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?