Description
- Fabricado en PP resistente con estrías de refuerzo externas
- Resistentes a la temperatura de - 40 °C a 90 °C
- De conformidad con las normas europeas
- Tapa y ruedas de transporte disponibles como accesorios
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Estuche de almacenamiento |
| Color | Gris |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | De conformidad con las normas europeas |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 367 x 267 x 176 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 300 x 180 mm |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Altura (métrico) interior | 176 mm |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Longitud (métrico) interior | 367 mm |
| Show More |