Learn More
Buerkle™ Recipiente apilable de almacenamiento de polipropileno
Código de producto. 10507912 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
11 L
17 L
23 L
23 L
38 L
45 L
64 L
80 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10507912 23 L 600 x 400 x 120 mm cada uno
10298700 11 L 400 x 300 x 120 mm cada uno
10657921 17 L 400 x 300 x 180 mm cada uno
11901471 23 L 400 x 300 x 220 mm cada uno
10461231 38 L 600 x 400 x 180 mm cada uno
10701212 45 L 600 x 400 x 220 mm cada uno
10229180 64 L 600 x 400 x 320 mm cada uno
11921471 80 L 600 x 400 x 420 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10507912 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34140123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.20€
    43.03€ / paquete de 1
    Ahorro 4.17€
    8% Descuento
En stock
Recipiente apilable de almacenamiento de polipropileno Buerkle™ con estrías de refuerzo externas
  • Fabricado en PP resistente con estrías de refuerzo externas
  • Resistentes a la temperatura de - 40 °C a 90 °C
  • De conformidad con las normas europeas
  • Tapa y ruedas de transporte disponibles como accesorios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Estuche de almacenamiento
Color Gris
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad De conformidad con las normas europeas
Dimensiones interiores (F x An x Al) 567 x 367 x 114 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 120 mm
Altura (métrico) 120 mm
Altura (métrico) interior 114 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Longitud (métrico) interior 567 mm
Volumen (métrico) 23 L
Anchura (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) interior 367 mm